PZ0386
PF-06456384 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
3-Cyano-4-[[3-[2-[[[2-(4-piperidinyl)ethyl]amino]methyl]-4-pyridinyl]-3′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]oxy]-N-1,2,4-thiadiazol-5-yl-benzenesulfonamide trihydrochloride, Benzenesulfonamide, 3-cyano-4-[[3-[2-[[[2-(4-piperidinyl)ethyl]amino]methyl]-4-pyridinyl]-3′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]oxy]-N-1,2,4-thiadiazol-5-yl-, hydrochloride (1:3)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=S(C(C=C1)=CC(C#N)=C1OC2=C(C3=CC(CNCCC4CCNCC4)=NC=C3)C=C(C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)C=C2)(NC6=NC=NS6)=O
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PZ0386-VAR:
PZ0386-BULK:
PZ0386-25MG:
PZ0386-5MG:
試験成績書(COA)