Merck
PZ0381
Sigma-Aldrich
PF-06651385
≥98% (HPLC)
別名:
4-(3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyloxy)-N-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)benzenesulfonamide, PF 06651385, PF06651385
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11ClF3N3O4S2
CAS番号:
分子量:
465.85
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
ClC1=CC(COC2=CC=C(S(NC3=NC=NS3)(=O)=O)C=C2)=CC=C1OC(F)(F)F
InChI
1S/C16H11ClF3N3O4S2/c17-13-7-10(1-6-14(13)27-16(18,19)20)8-26-11-2-4-12(5-3-11)29(24,25)23-15-21-9-22-28-15/h1-7,9H,8H2,(H,21,22,23)
InChI Key
XOYPCMZEMYSCQC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06651385 is an Nav1.3 voltage-gated sodium channel modulator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0381-5MG:
PZ0381-25MG:
PZ0381-BULK:
PZ0381-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)