liquid
使用法
sufficient for 50 reactions
特徴
Long & Accurate PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
濃度
2.5 units/μL
テクニック
PCR: suitable
色
colorless
入力
purified DNA
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- Reliable amplification of damaged DNA
- When thermostable polymerases fail, this enzyme amplifies the sequence efficiently
- Efficient amplification of sequences in multiplex reactions
- Increased yield and amplicon specificity
- Amplifies a broad spectrum of amplicon sizes varying from 200 bp to 20 kb
- Can repair 3′ bungs, nicks, and abasic sites
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
資料
Restorase® was developed for researchers unable to achieve amplification of damaged DNA templates when using other commercially available DNA polymerases.
プロトコル
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.