Merck
PZ0327
Sigma-Aldrich
PF06650833
≥98% (HPLC)
別名:
1-[[(2S,3S,4S)-3-エチル-4-フルオロ-5-オキソ-2-ピロリジニル]メトキシ]-7-メトキシ-6-イソキノリンカルボキサミド, PF-06650833
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20FN3O4
CAS番号:
分子量:
361.37
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(C1=C(OC)C=C2C(C=CN=C2OC[C@@H]3[C@H](CC)[C@H](F)C(N3)=O)=C1)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-3-10-13(22-17(24)15(10)19)8-26-18-11-7-14(25-2)12(16(20)23)6-9(11)4-5-21-18/h4-7,10,13,15H,3,8H2,1-2H3,(H2,20,23)(H,22,24)/t10-,13+,15-/m0/s1
InChI Key
JKDGKIBAOAFRPJ-ZBINZKHDSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF06650833は、IgM(免疫グロブリンM)産生リンパ形質細胞の過剰産生によって示される、ワルデンシュトレームマクログロブリン血症の治療での使用が研究されています。
PF06650833は、インターロイキン-1受容体関連キナーゼ4(IRAK4)の阻害剤です。IRAK4キナーゼは、Toll様受容体およびインターロイキン-1受容体ファミリーのメンバーからのシグナル伝達の開始に関与する自然免疫において重要です。IRAK4キナーゼは、関節リウマチ、変形性関節症、炎症性腸疾患、および全身性エリテマトーデスなど、調節解除された炎症に関連する様々な疾患の治療において格好の標的です。本化合物はループスの治療について調査されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0327-VAR:
PZ0327-5MG:
PZ0327-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinase inhibitors in clinical practice: An expanding world.
Pandey R and Reuben K
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 141(2), 522-524 (2018)
Future therapeutic options for patients with Waldenstrom macroglobulinemia.
Castillo J J, et al.
Best Practice & Research. Clinical Haematology, 29(2), 206-215 (2016)
Sadiq Umar et al.
Cellular & molecular immunology (2020-05-18)
Flares of joint inflammation and resistance to currently available biologic therapeutics in rheumatoid arthritis (RA) patients could reflect activation of innate immune mechanisms. Herein, we show that a TLR7 GU-rich endogenous ligand, miR-Let7b, potentiates synovitis by amplifying RA monocyte and