Merck
PZ0171
Sigma-Aldrich
CP-100356 一塩酸塩
>98% (HPLC), powder, MDR1 (P-Gp) inhibitor
別名:
4-(3,4-ジヒドロ-6,7-ジメトキシ-2(1H)-イソキノリニル)-N-[2-(3,4-ジメトキシフェニル)エチル]-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリンアミン 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H36N4O6 · HCl
CAS番号:
分子量:
597.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
CP-100356 一塩酸塩, >98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CCNc2nc(N3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C3)c5cc(OC)c(OC)cc5n2)cc1OC
InChI
1S/C31H36N4O6.ClH/c1-36-24-8-7-19(13-25(24)37-2)9-11-32-31-33-23-17-29(41-6)28(40-5)16-22(23)30(34-31)35-12-10-20-14-26(38-3)27(39-4)15-21(20)18-35;/h7-8,13-17H,9-12,18H2,1-6H3,(H,32,33,34);1H
InChI Key
WWCHXVYTCMPAMV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-100356は、MDR1(P-Gp)の特異的阻害剤であり、ABC輸送体のプロトタイプです。低μM~nMの作用強度でトランスフェクトされたMDCKII細胞中のいくつかのMDR-1基質(カルセイン-AM、ジゴキシン)を阻害します。また、CP-100356は、ヒト乳癌耐性タンパク質(BCRP)トランスフェクトMDCKII細胞でプラゾシン輸送も阻害することから、二重阻害剤として作用することが示唆されています。CP-100356は、多剤耐性関連タンパク質2(MPR2 IC50 > 15 mM)を阻害しません。
特徴および利点
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0171-BULK:
PZ0171-VAR:
PZ0171-5MG:
PZ0171-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sally Park et al.
Small GTPases, 12(2), 147-160 (2019-10-12)
Rho proteins are signalling molecules that control cellular dynamics, movement and morphological changes. They are activated by Rho guanine-nucleotide exchange factors (Rho GEFs) that transduce upstream signals into Rho-mediated activation of downstream processes. Fgd5 is a Rho GEF involved in