Merck
PZ0302
Sigma-Aldrich
PF-06747775
≥98% (HPLC)
別名:
N-[(3R,4R)-4-フルオロ-1-[6-[(3-メトキシ-1-メチル-1H-ピラゾール-4-yl)アミノ]-9-メチル-9H-プリン-2-イル]ピロリジン-3-イル]アクリルアミド, N-[(3R,4R)-4-フルオロ-1-[6-[(3-メトキシ-1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)アミノ]-9-メチル-9H-プリン-2-イル]-3-ピロリジニル]-2-プロペンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22FN9O2
CAS番号:
分子量:
415.42
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CN1C2=NC(N3C[C@@H](NC(C=C)=O)[C@H](F)C3)=NC(NC(C(OC)=N4)=CN4C)=C2N=C1
InChI
1S/C18H22FN9O2/c1-5-13(29)21-11-8-28(6-10(11)19)18-23-15(14-16(24-18)26(2)9-20-14)22-12-7-27(3)25-17(12)30-4/h5,7,9-11H,1,6,8H2,2-4H3,(H,21,29)(H,22,23,24)/t10-,11-/m1/s1
InChI Key
JYIUNVOCEFIUIU-GHMZBOCLSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06747775は、内皮成長因子受容体の変異体T790Mの経口投与可能で強力な選択的阻害剤です(EGFR T790M阻害剤)。PF-06747775は、野生型EGFRに対しては最小限の活性しかありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3