Merck
N6534
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p50, solution, human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
由来生物
human
品質水準
フォーム
solution
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NFKB1(4790)
Amino Acid Sequence
Ala-Glu-Asp-Asp-Pro-Tyr-Leu-Gly-Arg-Pro-Glu-Gln-Met-Phe
アプリケーション
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
物理的形状
0.01%アジ化ナトリウム含有溶液。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
N6534-VAR:
N6534-50UG:
N6534-BULK:
N6534-50UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)