R1905
抗RACK1 (N末端) 抗体 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗GNB2L1抗体, 抗Gnb2-rs1抗体, 抗H12.3抗体, 抗HLC-7抗体, 抗PIG21抗体, 抗グアニンヌクレオチド結合タンパク質 (Gタンパク質), ベータポリペプチド2様1抗体, 抗ニワトリB複合体タンパク質相同タンパク質 (protein homologous to chicken B complex protein) 抗体, 抗増殖誘導遺伝子21抗体, 抗活性型プロテインキナーゼC1レセプター抗体, 抗肺がん癌遺伝子7抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~30 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using paraformaldehyde-fixed HeLa cells
western blot: 1:500-1:1,000 using HEK-293T cell lystes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNB2L1(10399)
mouse ... Gnb2l1(14694)
rat ... Gnb2l1(83427)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R1905-BULK:
R1905-25UL:
IXO14246:
R1905-200UL:
R1905-VAR:
試験成績書(COA)