PZ0416
PF-05480090
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,3S)-2-(4-(But-2-ynyloxy)phenylsulfonamido)-N,3-dihydroxybutanamide, (2R,3S)-2-({[4-(2-Butynyloxy)phenyl]sulfonyl}amino)-N,3-dihydroxybutanamide, (2R,3S)-2-[[[4-(2-Butyn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl]amino]-N,3-dihydroxybutanamide, PF 05480090, PF 548, PF 5480090, PF-548, PF-5480090, PF05480090, PF548, PF5480090, TMI 002, TMI 2, TMI-002, TMI-2, TMI002, TMI2, WAY 180022, WAY 18022, WAY-180022, WAY-18022, WAY180022, WAY18022
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]([C@H](C(NO)=O)NS(=O)(C1=CC=C(C=C1)OCC#CC)=O)O
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0416-VAR:
PZ0416-5MG:
PZ0416-BULK:
PZ0416-25MG:
試験成績書(COA)