Merck
B-901
Supelco
ブプレノルフィン-D4 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H37NO4D4
CAS番号:
分子量:
471.66
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])CC1C([2H])([2H])N2CC[C@]34[C@H]5Oc6c(O)ccc(C[C@@H]2[C@]37CC[C@@]5(OC)[C@H](C7)[C@](C)(O)C(C)(C)C)c46
InChI
1S/C29H41NO4/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-/m1/s1/i6D2,16D2/t17?,20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-
InChI Key
RMRJXGBAOAMLHD-UHGBJPCQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臨床毒物学、疼痛処方モニタリング、尿薬物検査、または法医学分析のための、ブプレノルフィン検査またはGC/MSまたはLC/MSによる同位体希釈法に適した内標準物質。ブプレノルフィンは、中等度の急性疼痛およびオピオイド嗜癖の治療に使用される半合成アヘン剤です。本剤は、Suboxone®、Subutex®およびTemgesicなど多数の商品名で販売されています。
アプリケーション
  • ガスクロマトグラフィー質量分析法による尿および毛髪中のブプレノルフィンおよびノルブプレノルフィンの測定-この重要な研究では、ブプレノルフィン-D₄ を内部標準として利用し、オピオイド薬物動態研究および薬物モニタリングに不可欠な、生体サンプル中のブプレノルフィンおよびその代謝物ノルブプレノルフィンの分析精度を高めます(Vincent et al., 1999)。
  • 生体液中のシルデナフィルクエン酸塩(バイアグラ)を測定するための HPLC-MS。経口摂取後のシルデナフィルの唾液排泄への応用-この研究は主にシルデナフィルに焦点を当てていますが、ブプレノルフィン-D₄ を内部標準として使用できる質量分析法と組み合わせた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-MS)を含む方法論は、特に複雑な生物学的マトリックスを含む研究において、薬物代謝および薬物動態研究におけるより広範な応用可能性を示しています(Tracqui et al., 2003)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suboxone is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-901-CC:
B-901-1ML:4548173317564