Merck
PZ0305
Sigma-Aldrich
WAY-208466 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
3-[(3-Fluorophenyl)sulfonyl]-N,N-dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-ethanamine hydrochloride (1:2), WAY 208466 dihydrochloride, WAY208466 dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18FN3O2S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
420.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)CCN1C=C(S(C2=CC=CC(F)=C2)(=O)=O)C3=CC=CN=C31
InChI
1S/C17H18FN3O2S/c1-20(2)9-10-21-12-16(15-7-4-8-19-17(15)21)24(22,23)14-6-3-5-13(18)11-14/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
SFSFIDVAEMDPIP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
WAY-208466 is a high affinity (Ki = 4.8 nM) 5-HT6 receptor agonist. In HeLa cells expressing cloned human 5-HT6, the compound induced cAMP production (EC50 = 7.3 nM; Emax = 100%). WAY-208466 increases cortical GABA levels and exhibits anxiolytic activity in rat studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0305-25MG:
PZ0305-VAR:
PZ0305-5MG:
PZ0305-BULK:
試験成績書(COA)