05-740
抗リン酸化ATM(Ser1981)抗体 クローン10H11.E12
clone 10H11.E12, Upstate®, from mouse
別名:
A-T, mutated, AT mutated, TEL1, telomere maintenance 1, homolog, ataxia telangiectasia mutated, ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D), ataxia telangiectasia mutated protein, human phosphatidylinositol 3-kinase homolog
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10H11.E12, monoclonal
交差性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer1981)
遺伝子情報
human ... ATM(472)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
放射線照射済みHeLa細胞からリン酸化ATMを免疫沈降させました(図A、レーン3および4)。
免疫組織染色:
放射線照射を受けたヒトおよびマウスの線維芽細胞に病巣が検出されます。独立した研究所による判定。
エピジェネティクスおよび核機能
細胞周期、DNA複製および修復
品質
ウェスタンブロッティング:
0.5 µg/mLで使用、放射線照射HeLa細胞由来の粗ライセート中のリン酸化ATMを検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
取扱いに関する推奨事項:
受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微量遠心管に分注し、 -20℃で保存します。IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。注:冷凍庫の温度が -20℃未満に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
放射線照射HeLa細胞ライセート
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-740-25UG:
05-740:
試験成績書(COA)