Merck
R8891
Unwire full racks, polyketone
Holds 40 x 25-mm tubes, green
別名:
moulded rack, test tube rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polyketone
特徴
Holds 40 x 25-mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5970-0425
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
green
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
耐久性のあるポリケトンで成型されています。Unwire試験管立てには、欠け、剥げ落ち、腐食の可能性のあるコーティングが使用されていません。ワイヤーラックの代わりとして最適で、ラボで使用されるほとんどの化学物質に耐性があります。優れた温度特性があり、フリーザーの中でも脆くなりません。格子状のデザインにより、試験管を左右に傾けて、マーキングの位置を確認できます。ウォーターバスではラックは浮きません。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries