安全性情報
MABE872
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH3.3抗体、クローン4H2D7
clone 4H2D7, 1 mg/mL, from rat
別名:
Histone H3.3, H3F3A, H3.3A, H3F3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4H2D7, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H3F3B(3021)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
免疫原
ヒトヒストンH3.3に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗ヒストンH3.3抗体、クローン4H2D7は、ヒストンH3.3の検出において、ウェスタンブロッティング、ICC、ChIPでの使用が検証されています。&
免疫細胞染色:希釈率1:50で使用、HeLa細胞においてヒストンH3.を検出できます。
ウェスタンブロッティング:独立したラボから得られたこの抗体は、リコンビナントヒストンH3.3を検出しました(Harada, A., et al. (2012)。EMBO J. 31(13):2994-3007)。
ウェスタンブロッティング:独立したラボから得られたこの抗体は、C2C12細胞ライセートにおいてヒストンH3.3を検出しました(Harada, A., et al. (2012)。EMBO J. 31(13):2994-3007.)。
免疫細胞染色:独立したラボから得られたこの抗体は、C2C12細胞においてヒストンH3.3を検出しました(Harada, A., et al. (2012)。EMBO J. 31(13):2994-3007.)。
クロマチン免疫沈降:独立したラボから得られたこの抗体は、C2C12細胞ライセートからヒストンH3.3を免疫沈降しました(Harada, A., et al. (2012)。EMBO J. 31(13):2994-3007.)。
研究のサブカテゴリ
ヒストン
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa酸抽出物においてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのHeLa酸抽出物においてヒストンH3.3を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約15 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE872:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rebecca L Murdaugh et al.
Stem cell reports, 16(8), 2014-2028 (2021-07-10)
Histone variants contribute to the complexity of the chromatin landscape and play an integral role in defining DNA domains and regulating gene expression. The histone H3 variant H3.3 is incorporated into genic elements independent of DNA replication by its chaperone
Akihito Harada et al.
The EMBO journal, 31(13), 2994-3007 (2012-05-10)
Cell differentiation is mediated by lineage-determining transcription factors. We show that chromodomain helicase DNA-binding domain 2 (Chd2), a SNF2 chromatin remodelling enzyme family member, interacts with MyoD and myogenic gene regulatory sequences to specifically mark these loci via deposition of
Guang Yang et al.
Nucleic acids research, 48(6), 3001-3013 (2020-01-23)
Nucleosomal histones are barriers to the DNA repair process particularly at DNA double-strand breaks (DSBs). However, the molecular mechanism by which these histone barriers are removed from the sites of DNA damage remains elusive. Here, we have generated a single