PZ0262
PF-06663195
≥98% (HPLC)
別名:
(4S,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4-(fluoromethyl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-6-(3-methyl-5-isoxazolyl)-pyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, (4S,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4-(fluoromethyl)-6-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydropyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, PF 06663195, PF06663195
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12[C@@](CO[C@@H](C3=CC(C)=NO3)C2)(C4=CC=C(F)C=C4F)N=C(N)S[C@@H]1CF
InChI
1S/C18H18F3N3O2S/c1-9-4-15(26-24-9)14-6-12-16(7-19)27-17(22)23-18(12,8-25-14)11-3-2-10(20)5-13(11)21/h2-5,12,14,16H,6-8H2,1H3,(H2,22,23)/t12-,14+,16+,18+/m0/s1
InChI Key
JIAYOIBUKDISBO-IYPIGGPWSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0262-25MG:
PZ0262-BULK:
PZ0262-5MG:
PZ0262-VAR:
試験成績書(COA)