PZ0303
PF-04449913 maleate salt
≥98% (HPLC)
別名:
1-((2R,4R)-2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl)-3-(4-cyanophenyl)urea maleate salt, Glasdegib maleate salt
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(/C=C\C(O)=O)=O.CN1CC[C@@H](NC(NC2=CC=C(C#N)C=C2)=O)C[C@@H]1C3=NC4=CC=CC=C4N3
InChI
1S/C21H22N6O.C4H4O4/c1-27-11-10-16(24-21(28)23-15-8-6-14(13-22)7-9-15)12-19(27)20-25-17-4-2-3-5-18(17)26-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,16,19H,10-12H2,1H3,(H,25,26)(H2,23,24,28);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t16-,19-;/m1./s1
InChI Key
VJCVKWFBWAVYOC-UIXXXISESA-N
遺伝子情報
human ... SMO(6608)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PZ0303-VAR:
PZ0303-5MG:4548174005880
PZ0303-25MG:4548174005873
PZ0303-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)