PZ0255
CP-101606 mesylate
≥98% (HPLC)
別名:
(1S,2S)-1-(4-Hydroxy-phenyl)-2-(4-hydroxy-4-phenylpiperidino)-1-propanol mesylate, (1S,2S)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(4-hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-1-propanol mesylate, CP-101,60 mesylate, CP-101606-27, Traxoprodil mesylate
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
OC1=CC=C([C@H](O)[C@H](C)N2CCC(O)(C3=CC=CC=C3)CC2)C=C1.CS(=O)(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.CH4O3S/c1-15(19(23)16-7-9-18(22)10-8-16)21-13-11-20(24,12-14-21)17-5-3-2-4-6-17;1-5(2,3)4/h2-10,15,19,22-24H,11-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t15-,19+;/m0./s1
InChI Key
OZBWUANKVIMZIA-WRRDZZDISA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3