Merck
O3639
Sigma-Aldrich
オンダンセトロン 塩酸塩 二水和物
≥98% (HPLC), powder
別名:
1,2,3,9-テトラヒドロ-9-メチル-3-[(2-メチル-1H-イミダゾール-1-イル)メチル]-4H-カルバゾール-4-オン 塩酸塩, GR 38032F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19N3O · HCl · 2H2O
CAS番号:
分子量:
365.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white
溶解性
H2O: >5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
InChI
1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
InChI Key
VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR3A(3359)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オンダンセトロン塩酸塩二水和物は、吻側延髄腹内側部(RVM)/コレシストキニン(CCK)が誘発する機械的過敏症を減弱し、5-HT3タンパク質に対するトリコスタチンA(TSA)の作用を遮断するための5-HT3拮抗薬として使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
オンダンセトロン((3RS)-9-メチル-3-[(2-メチル-1H-イミダゾール-1-イル)メチル] 1,2,3,9-テトラヒドロ-4H-カルバゾル-4-オン無水塩酸塩)は、選択的5-ヒドロキシトリプタミン3型(5-HT3)セロトニン受容体拮抗薬として機能します。 化学療法や放射線療法と関連する悪心や嘔吐の制御のための制吐剤として使用されます。
5-HT3 セロトニン受容体拮抗薬
特徴および利点
この化合物はGlaxoSmithKline社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
文書ライブラリにアクセスする
Global experience with ondansetron and future potential.
Butcher ME
Oncology, 50(3), 191-197 (1993)
Aruna Sharma et al.
Molecular neurobiology, 52(2), 867-881 (2015-07-03)
Military personnel are often subjected to sleep deprivation (SD) during combat operations. Since SD is a severe stress and alters neurochemical metabolism in the brain, a possibility exists that acute or long-term SD will influence blood-brain barrier (BBB) function and
Alcohol-induced serotonergic modulation: the role of histone deacetylases
Agudelo M
Alcohol, 46(7), 635-642 (2012)
ION-PAIR REVERSED-PHASE HIGHPERFORMANCE
LIQUID CHROMATOGRAPHY
OF ONDANSETRON HYDROCHLORIDE USING
SODIUM HEPTANESULPHONATE AS A
COUNTERION
varvara A
Farmacia, 57, 4, 442-451 (2009)
J H Ye et al.
CNS drug reviews, 7(2), 199-213 (2001-07-28)
Ondansetron is a selective 5-hydroxytryptamine(3) (5-HT(3)) receptor antagonist that has been introduced to clinical practice as an antiemetic for cancer treatment-induced and anesthesia-related nausea and vomiting. Its use under these circumstances is both prophylactic and therapeutic. It has a superior