安全性情報
PRS4535
Sigma-Aldrich
Anti-NIPSNAP (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NIPSNAP1, Anti-Nipsnap homolog 1 (C. elegans), Anti-Non-neuronal SNAP25-like protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
IHC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
rat, mouse, human
citations:
テクニック:
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
免疫原
a 18 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human NIPSNAP.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4535.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4535-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)