Merck
P9556
Sigma-Aldrich
N-(ホスホノメチル)グリシン
BioReagent, suitable for plant cell culture
別名:
グリホサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
169.07
Beilstein:
2045054
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
輸送温度
ambient
SMILES記法
OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI Key
XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリホサート(N-(ホスホノメチル)グリシン)(ラウンドアップとして市販)は、世界で最も広範に用いられている広域スペクトルの全身除草剤です。このため、グリホサートの環境影響およびその作用機序は現在進行中の研究の重要な分野となっています。
生物化学的/生理学的作用
グリホサートは、植物の生長点において、芳香族アミノ酸であるチロシン、トリプトファン、フェニルアラニンのシキミ酸経路依存性合成を阻害します。
Glyphosate (N-[phosphonomethyl] glycine) is the herbicide form of the isopropylamine salt of glyphosate.
調製ノート
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P9556-5G:
P9556-1G:
P9556-BULK:
P9556-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Influence of glyphosate (N-(phosphonomethyl) glycine) on performance and selected parameters in broilers
Kubena L F, et al.
Poultry Science, 60(1), 132-136 (1981)
Apoorva Ravishankar et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 262, 114359-114359 (2020-05-24)
Glyphosate-based herbicides, the most extensively used herbicides in the world, are available in an enormous number of commercial formulations with varying additives and adjuvants. Here, we study the effects of one such formulation, Credit41, in two genetically diverse yeast strains.
Amy Lavin Williams et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part B, Critical reviews, 15(1), 39-96 (2011-12-29)
Glyphosate is the active ingredient of several widely used herbicide formulations. Glyphosate targets the shikimate metabolic pathway, which is found in plants but not in animals. Despite the relative safety of glyphosate, various adverse developmental and reproductive problems have been
Hugh J Beckie
Pest management science, 67(9), 1037-1048 (2011-05-07)
This review focuses on proactive and reactive management of glyphosate-resistant (GR) weeds. Glyphosate resistance in weeds has evolved under recurrent glyphosate usage, with little or no diversity in weed management practices. The main herbicide strategy for proactively or reactively managing
Stephen O Duke et al.
Pest management science, 64(4), 319-325 (2008-02-15)
Since its commercial introduction in 1974, glyphosate [N-(phosphonomethyl)glycine] has become the dominant herbicide worldwide. There are several reasons for its success. Glyphosate is a highly effective broad-spectrum herbicide, yet it is very toxicologically and environmentally safe. Glyphosate translocates well, and