Merck
49677
Supelco
グルホシネートアンモニウム
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-アミノ-4-(ヒドロキシメチルホスフィニル)酪酸 アンモニウム塩, DL-ホスフィノトリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H15N2O4P
CAS番号:
分子量:
198.16
Beilstein:
8163399
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
mp
215 °C
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.CP(O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
InChI Key
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49677-100MG:
49677-BULK:
49677-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diletta Dolfini et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(2), 118571-118571 (2019-11-11)
The heterotrimeric transcription factor NF-Y binds to CCAAT boxes of genes of glutamine metabolism. We set out to study the role of the regulatory NF-YA subunit in this pathway. We produced U2OS and A549 clones stably overexpressing -OE- the two
Maria A Nohales et al.
Developmental cell, 49(6), 840-851 (2019-05-21)
Integration of environmental signals with endogenous biological processes is essential for organisms to thrive in their natural environment. Being entrained by periodic environmental changes, the circadian clock incorporates external information to coordinate physiological processes, phasing them to the optimal time
プロトコル
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column