Merck
P8804
Sigma-Aldrich
ホスホリパーゼC, ホスファチジルイノシトール特異的 Bacillus cereus由来
buffered aqueous glycerol solution, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
別名:
1-ホスファチジル-D-myo-イノシトールイノシトールホスホヒドロラーゼ (環状リン酸形成), PI-PLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
由来生物
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
品質水準
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
分子量
28 kDa
その他の活性
Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein
Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bacillus cereus(セレウス菌)由来ホスホリパーゼC(PI-PLC)は、通常8つの平行ストランドからなるβバレルを含む不規則なトリオースリンイソメラーゼ(TIM)バレル構造を持ちます。 28 kDaのタンパク質です。
アプリケーション
セレウス菌由来でホスファチジルイノシトールに対して特異的であるホスホリパーゼCは、以下の用途で使用されてきました:
  • 基質であるp-ニトロフェニルホスホリルコリン(p-NPPC)およびp-ニトロフェニルホスホリルリン酸(p-NPP)の加水分解
  • lynx1タンパク質のグリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)アンカーの切断とその細胞膜からの脱離
  • 免疫標識したHeLa細胞の切断
生物化学的/生理学的作用
GPIアンカ-型タンパク質を膜から遊離させるために用います。
ホスホリパーゼC(PI-PLC)は、グリコシルホスファチジルイノシトールを切断することによりジアシルグリセロールを放出します。 幅広い基質特異性を持ち、その活性は金属イオンおよび界面活性剤による影響を受けます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで、1分間に1ユニットのアセチルコリンエステラーゼを膜結合型粗精製物から遊離させる酵素量です(インキュベーションは10分間)。
物理的形状
60%(v/v)グリセロ-ル溶液(10 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA含有, pH 8.0)
アナリシスノート
Ellman, et al.の方法に従ってアセチルコリンエステラ-ゼを測定します。
インヒビター
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8804-25UN-PW:
P8804-BULK:
P8804-VAR:
P8804-25UN:
P8804-5UN-PW:
P8804-5UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ligand binding characteristics of a glycosylphosphatidyl inositol membrane-anchored HeLa cell folate receptor epitope-related to human milk folate binding protein
Holm J, et al.
Bioscience Reports, 20(2), 109-118 (2000)
Crystal structure of phosphatidylinositol-specific phospholipase C from Bacillus cereus in complex with glucosaminyl (alpha1? 6)-d-myo-inositol, an essential fragment of GPI anchors
Heinz DW, et al.
Biochemistry, 35(29), 9496-9504 (1996)
Critical evaluation of p-nitrophenylphosphorylcholine (p-NPPC) as artificial substrate for the detection of phospholipase C
Flieger A, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 26(5-6), 451-458 (2000)
Lynx1 shifts alpha4beta2 nicotinic receptor subunit stoichiometry by affecting assembly in the endoplasmic reticulum
Nichols WA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(45), 31423-31432 (2014)
M G Low et al.
The Biochemical journal, 167(1), 281-284 (1977-10-01)
Purified phosphatidylinositol-specific phospholipase C from Staphylococcus aureus released a substantial proportion of the total alkaline phosphatase activity from a wide range of tissues from several mammalian species. Co-purification of the phospholipase C and alkaline phosphatase-releasing activities and the inhibition of