Merck
P5542
Sigma-Aldrich
ホスホリパーゼC, ホスファチジルイノシトール特異的 Bacillus cereus由来
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
別名:
1-ホスファチジル-D-myo-イノシトールイノシトールホスホヒドロラーゼ (環状リン酸形成), PI-PLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
形状
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
その他の活性
Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein
Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホスファチジルイノシトール特異的な、Bacillus cereus由来ホスホリパーゼC(PI-PLC)は、298アミノ酸残基からなるタンパク質です。普遍的な酵素の分類に属しています。PI-PLCは、単一の球状ドメインによって特徴付けられ、8つの(βα)バレルシートに折りたたまれ、それらの内の6つのβαユニットのみがバレルに存在し、らせんIVとVおよびVとVIの間のヘリックスを欠いています。
アプリケーション
ホスファチジルイノシトール特異的な、Bacillus cereus由来ホスホリパーゼCは、細胞膜の緑色蛍光タンパク質-グリコシルホスファチジルイノシトール(GFP-GPI)からのGPIアンカータンパク質の切断に使用されています。また、ヒト上皮タイプ2(Hep-2)細胞へのT. cruziの浸潤におけるPLAPの関与を調べるための浸潤アッセイにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
GPIアンカ-型タンパク質を膜から遊離させるために用います。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで、1分間に1ユニットのアセチルコリンエステラーゼを膜結合型粗精製物から遊離させる酵素量です(インキュベーションは10分間)。
物理的形状
リン酸バッファ-塩、EDTA、安定剤を含有します。
アナリシスノート
Ellmanらの方法に従ってアセチルコリンエステラ-ゼを測定しています。
阻害剤
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5542-5UN-PW:
P5542-5UN:
P5542-VAR:
P5542-BULK:
P5542-75UN:
P5542-25UN-PW:
P5542-25UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helen Neuert et al.
Development (Cambridge, England), 147(2) (2019-12-22)
The development of tissues and organs requires close interaction of cells. To achieve this, cells express adhesion proteins such as the neural cell adhesion molecule (NCAM) or its Drosophila ortholog Fasciclin 2 (Fas2). Both are members of the Ig-domain superfamily
Imaging of mobile long-lived nanoplatforms in the live cell plasma membrane.
Brameshuber M
The Journal of Biological Chemistry, 285(53), 41765-41771 (2010)
Danielle K Bailey et al.
PloS one, 16(7), e0254794-e0254794 (2021-07-27)
Iron and other transition metals, such as copper and manganese, are essential for supporting brain function, yet over-accumulation is cytotoxic. This over-accumulation of metals, particularly iron, is common to several neurological disorders; these include Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Friedrich's ataxia
Crystal structure of the phosphatidylinositol-specific phospholipase C from Bacillus cereus in complex with myo-inositol.
Heinz DW
The Embo Journal, 14(16), 3855-3863 (1995)
Role of placental alkaline phosphatase in the internalization of trypomatigotes of Trypanosoma cruzi into HEp2 cells.
Sartori MJ
Tropical Medicine & International Health, 8(9), 832-839 (2003)