Merck
P8291
Sigma-Aldrich
硝酸カリウム
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
別名:
KNO3, saltpeter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KNO3
CAS番号:
分子量:
101.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
reagent
製品種目
BioReagent
フォーム
crystals
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp
334 °C (lit.)
溶解性
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硝酸カリウムが使用されています。
  • CPW13M溶液で植物細胞からプロトプラストを抽出
  • 基礎培地の成分として
  • 多量栄養素の成分として
生物化学的/生理学的作用
硝酸カリウムは、細胞成長の硝酸塩の供給源として機能します。また、藻類Neochloris oleoabundansの脂質の合成も誘導します。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8291-25KG:
P8291-1KG:
P8291-BULK:
P8291-VAR:
P8291-500G:
P8291-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biomolecule delivery into canola protoplasts by centrifuging cells with microbubbles
He C, et al.
Febs Letters, , number=(587), 285?290-285?290 (2013)
Extraction and Activity of O-acetylserine(thiol)lyase (OASTL) from Microalga Chlorella sorokiniana
Salbitani G and Carfagna S
Plant & Cell Physiology, , number=(587), 285?290-285?290 (2016)
Effects of nitrogen sources on cell growth and lipid accumulation of green alga Neochloris oleoabundans
Li Y, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, , number=(81), 629?636-629?636 (2008)
Bioassay to Study the Attachment of Xanthomonas albilineans on Sugarcane Leaves.
Mensi I, et al.
Bio-protocol, 7(587), 285?290-285?290 (2016)
Mila Ivanova Luleva et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 11(4), 4188-4206 (2011-12-14)
Displacement of soil particles caused by erosion influences soil condition and fertility. To date, the cesium 137 isotope ((137)Cs) technique is most commonly used for soil particle tracing. However when large areas are considered, the expensive soil sampling and analysis