認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (alkalimetric)
フォーム
solid
有効性
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
かさ密度
800 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0015%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- The scientific rationale and development of an optimized dentifrice for the treatment of dentin hypersensitivity.: This clinical study details the development of a dentifrice containing potassium nitrate, aimed at treating dentin hypersensitivity, showcasing the compound′s application in dental health products (Tavss et al., 2004).
アナリシスノート
pH-value (5 %; water): 5.0 - 7.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Iodate (IO₃): ≤ 0.0005 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0015 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Corresponds to ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体