グレード
for molecular biology
蒸気密度
<0.01 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.0%
テクニック
cell culture | plant: suitable
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
微量陽イオン
K: ≤50 ppm
Na: ≤50 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
その他の活性
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 核染色用のブルーイング試薬であるScott′s tap water substituteの調製
- マトリックス支援レーザー脱離/イオン化質量分析(MALDI-MS)用に下垂体細胞を単離するための安定化剤の成分
- ジャンボアメフラシを飼育するための人工海水の調製およびmodified Gey平衡塩溶液における添加物。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2773-EW:
M2773-500G:
M2773-VAR:
M2773-5KG:
M2773-BULK:
M2773-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)