グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline
不純物
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.005% water insolubles
pH
5.5-7.5 (20 °C, 5%)
mp
334 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
iodate (IO3-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- KNO3/Al2O3 is used as a base heterogeneous catalyst in the production of biodiesel via transesterification reaction.
- KNO3/Br2 catalytic system is used for the aerobic oxidations of sulfides and alcohols.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31263-6X100G:
31263-VAR:
31263-1KG:
31263-100G:
31263-6X1KG:
31263-BULK-H:
31263-5KG:
31263-4X5KG:
31263-6X500G:
31263-500G:
31263-50KG-H:
31263-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック