製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystals
不純物
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.01% Insoluble matter
mp
334 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.002%
sulfate (SO42-): <0.003%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6083-BULK:
P6083-500G:
P6083-1KG:
P6083-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック