Merck
P5898
Sigma-Aldrich
L-プロリン-7-アミド-4-メチルクマリン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2O3 · HBr
CAS番号:
分子量:
353.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(4-5-11(9)13)17-15(19)12-3-2-6-16-12;/h4-5,7-8,12,16H,2-3,6H2,1H3,(H,17,19);1H/t12-;/m0./s1
InChI Key
MMAGBLTXSIXDLZ-YDALLXLXSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5898-BULK:
P5898-VAR:
P5898-25MG:
P5898-50MG:
P5898-10MG:
試験成績書(COA)