Merck
A4302
Sigma-Aldrich
L-アラニン 7-アミド-4-メチルクマリン トリフルオロアセタート塩
aminopeptidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
別名:
L-アラニン 4-メチル-7-クマリニルアミド トリフルオロアセタート塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O3 · C2HF3O2
CAS番号:
分子量:
360.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
L-アラニン 7-アミド-4-メチルクマリン トリフルオロアセタート塩, aminopeptidase substrate
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
蛍光検出
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H14N2O3.C2HF3O2/c1-7-5-12(16)18-11-6-9(3-4-10(7)11)15-13(17)8(2)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8H,14H2,1-2H3,(H,15,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
InChI Key
YYGKKBUKGNFDJW-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4302-25MG:
A4302-VAR:
A4302-100MG:
A4302-BULK:
A4302-RSAMPLE:
A4302-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)