Merck
P5648
Sigma-Aldrich
β-Propiolactone
Grade II, ≥90%
別名:
Oxetan-2-one, 3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4O2
CAS番号:
分子量:
72.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
タイプ
Grade II
品質水準
アッセイ
≥90%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
InChI Key
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-Propiolactone is an alkylating agent which is mainly used in veterinary vaccines. It will not interfere with the antigenicity of vaccine.
アプリケーション
β-Propiolactone has been used for Influenza virus deactivation.
注意
保存中に不溶性の重合体が形成される場合があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5648-100ML:
P5648-5ML:
P5648-10ML:
P5648-BULK:
P5648-1ML:
P5648-50ML:
P5648-VAR:
P5648-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Vesla I Kullaya et al.
Viral immunology, 30(8), 576-581 (2017-08-08)
Detection of respiratory syncytial virus (RSV) in blood, including mononuclear leukocytes and organs other than the lung, suggests that RSV disseminates outside the respiratory tract. In this study, the role of platelets in host defense against RSV was explored using
Wei Zhang et al.
Viruses, 11(7) (2019-07-11)
To date, there is no licensed vaccine available to prevent respiratory syncytial virus (RSV) infection. The valuable pre-fusion conformation of the fusion protein (pre-F) is prone to lose high neutralizing antigenic sites. The goals of this study were to stabilize
Veterinary Immunology-E book, 262-262 (2013)
Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary E-Book, 34-34 (2011)
The genetic properties of beta-propiolactone.
D J Brusick
Mutation research, 39(3-4), 241-255 (1977-01-01)