安全性情報
P3796
Sigma-Aldrich
副甲状腺ホルモンフラグメント 1-34 ヒト
≥95% (HPLC), powder
別名:
テリパラチド, PTH 1-34, パラトルモン(1-34)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C181H291N55O51S2
CAS番号:
分子量:
4117.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
InChI
1S/C181H291N55O51S2.C2H4O2/c1-21-96(18)146(236-160(267)114(48-53-141(250)251)212-174(281)132(84-239)232-177(284)143(93(12)13)233-147(254)103(185)82-237)178(285)216-111(45-50-134(187)241)155(262)219-119(65-90(6)7)163(270)213-116(55-62-289-20)158(265)224-124(71-100-79-196-86-203-100)167(274)226-126(73-135(188)242)169(276)217-117(63-88(2)3)148(255)201-81-138(245)205-105(39-27-30-56-182)149(256)223-123(70-99-78-195-85-202-99)166(273)221-121(67-92(10)11)164(271)225-128(75-137(190)244)171(278)231-131(83-238)173(280)214-115(54-61-288-19)157(264)210-112(46-51-139(246)247)153(260)208-109(43-34-60-199-181(193)194)159(266)234-144(94(14)15)175(282)215-113(47-52-140(248)249)156(263)222-122(69-98-77-200-104-38-26-25-37-102(98)104)165(272)220-120(66-91(8)9)161(268)209-108(42-33-59-198-180(191)192)151(258)206-106(40-28-31-57-183)150(257)207-107(41-29-32-58-184)152(259)218-118(64-89(4)5)162(269)211-110(44-49-133(186)240)154(261)228-129(76-142(252)253)172(279)235-145(95(16)17)176(283)229-125(72-101-80-197-87-204-101)168(275)227-127(74-136(189)243)170(277)230-130(179(286)287)68-97-35-23-22-24-36-97;1-2(3)4/h22-26,35-38,77-80,85-96,103,105-132,143-146,200,237-239H,21,27-34,39-76,81-84,182-185H2,1-20H3,(H2,186,240)(H2,187,241)(H2,188,242)(H2,189,243)(H2,190,244)(H,195,202)(H,196,203)(H,197,204)(H,201,255)(H,205,245)(H,206,258)(H,207,257)(H,208,260)(H,209,268)(H,210,264)(H,211,269)(H,212,281)(H,213,270)(H,214,280)(H,215,282)(H,216,285)(H,217,276)(H,218,259)(H,219,262)(H,220,272)(H,221,273)(H,222,263)(H,223,256)(H,224,265)(H,225,271)(H,226,274)(H,227,275)(H,228,261)(H,229,283)(H,230,277)(H,231,278)(H,232,284)(H,233,254)(H,234,266)(H,235,279)(H,236,267)(H,246,247)(H,248,249)(H,250,251)(H,252,253)(H,286,287)(H4,191,192,198)(H4,193,194,199);1H3,(H,3,4)/t96-,103-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,143-,144-,145-,146-;/m0./s1
InChI Key
BUUKFBVDKSFMHN-LKMAISLMSA-N
遺伝子情報
human ... PTH(5741)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ser-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Asn-Ser-Met-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe
生物化学的/生理学的作用
副甲状腺ホルモン(PTH)は、副甲状腺から分泌されるポリペプチドホルモンであり、骨からのカルシウム動員を促進し、腎臓のカルシウム:リン酸比を増加させ、腸におけるカルシウムの吸収を促進することにより、血中のカルシウムレベルを増加させます。 PTHは、骨芽細胞による骨の形成を促進する同化薬です。 PTH 1-34は、骨形成タンパク質(BMP)遺伝子の転写を誘導します。 PTHの活性N末端断片(残基1〜34)は、骨折のリスクが高い閉経後の骨粗鬆症の女性に対する治療薬として使用されます。
その他情報
H2O中0.1% TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3796-.1MG-PW:
P3796-BULK:
P3796-.1MG:
P3796-VAR:
P3796-.25MG:
P3796-1MG-PW:
P3796-.5MG-PW:
P3796-1MG:
P3796-.5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fredrik Agholme et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(3), 471-476 (2013-11-19)
We compared the effect of a sclerostin antibody to that of a clinically relevant dose of parathyroid hormone (PTH) in a rat model for metaphyseal bone healing. Screws of steel or poly methyl methacrylate (PMMA) were inserted bilaterally into the
Masaki Ueno et al.
Journal of neurosurgery. Spine, 19(5), 600-607 (2013-09-10)
The authors report on the usefulness and problems of a new surgical procedure--posterior corrective fusion using a double-trajectory technique (cortical bone trajectory technique combined with traditional trajectory technique) in a patient with degenerative lumbar scoliosis and osteoporosis--with the aim of
Renal control of calcium, phosphate, and magnesium homeostasis.
Blaine J
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, 10(7), 1257-1272 (2015)
Amy H Warriner et al.
The Orthopedic clinics of North America, 44(2), 125-135 (2013-04-03)
Osteoporosis, the presence of either low bone mineral density or a history of a fragility fracture, is known to be associated with an increased risk of future fracture. Fracture prevention is possible through use of both nonpharmacologic and prescription treatments.
Shuzhong Duan et al.
Renal failure, 44(1), 126-136 (2022-02-18)
Vascular calcification is one of the most common complications of chronic kidney disease (CKD), which is closely associated with increased mortality and morbidity rates of CKD patients. It has been reported that increased parathyroid hormone (PTH) aggravates vascular calcification in