安全性情報
P7036
Sigma-Aldrich
副甲状腺ホルモン ヒト
≥92% (HPLC), powder
別名:
PTH, パラトルモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C408H674N126O126S2
CAS番号:
分子量:
9424.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥92% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Peptide content, ≥70%
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PTH(5741)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ser-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Asn-Ser-Met-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-Val-Ala-Leu-Gly-Ala-Pro-Leu-Ala-Pro-Arg-Asp-Ala-Gly-Ser-Gln-Arg-Pro-Arg-Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
詳細
副甲状腺ホルモン(PTH)は、副甲状腺から分泌される血中ホルモンです。このホルモンは、プレプロホルモンとして合成されます。PTHは、受容体と高い親和性のある複数の結合領域と、受容体と結合して細胞内シグナル伝達カスケードを開始させる複数の機能ドメインで構成されています。
アプリケーション
副甲状腺ホルモンは、成熟ヒト脂肪細胞の培養に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
副甲状腺ホルモン(PTH)は、骨と腎細胞に対して効果を発揮します。このホルモンは、カルシウムの恒常性において役割を果たしています。PTHは、細胞外カルシウムレベルの低下または細胞外リン酸レベルの上昇に応じて副甲状腺の主細胞から分泌されます。PTH欠乏または過剰なPTHは、それぞれ副甲状腺機能低下症と副甲状腺機能亢進症と関連しています。
構成
Ser-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Asn-Ser-Met-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-Val-Ala-Leu-Gly-Ala-Pro-Leu-Ala-Pro-Arg-Asp-Ala-Gly-Ser-Gln-Arg-Pro-Arg-Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P7036-1MG:
P7036-BULK:
P7036-50UG:
P7036-50UG-PW:
P7036-VAR:
P7036-PH:
P7036-10UG:
P7036PROC:
P7036-PPG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peter Breining et al.
European journal of endocrinology, 184(5), 687-697 (2021-03-09)
Activation of brown adipose tissue is a promising strategy to treat and prevent obesity and obesity-related disorders. Activation of uncoupling protein 1 (UCP1) leads to uncoupled respiration and dissipation of stored energy as heat. Induction of UCP1-rich adipocytes in white