安全性情報
1643962
USP
テリパラチド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
副甲状腺ホルモンフラグメント 1-34 ヒト, PTH 1-34, パラトルモン(1-34)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C181H291N55O51S2
CAS番号:
分子量:
4117.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
teriparatide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C181H291N55O51S2.C2H4O2/c1-21-96(18)146(236-160(267)114(48-53-141(250)251)212-174(281)132(84-239)232-177(284)143(93(12)13)233-147(254)103(185)82-237)178(285)216-111(45-50-134(187)241)155(262)219-119(65-90(6)7)163(270)213-116(55-62-289-20)158(265)224-124(71-100-79-196-86-203-100)167(274)226-126(73-135(188)242)169(276)217-117(63-88(2)3)148(255)201-81-138(245)205-105(39-27-30-56-182)149(256)223-123(70-99-78-195-85-202-99)166(273)221-121(67-92(10)11)164(271)225-128(75-137(190)244)171(278)231-131(83-238)173(280)214-115(54-61-288-19)157(264)210-112(46-51-139(246)247)153(260)208-109(43-34-60-199-181(193)194)159(266)234-144(94(14)15)175(282)215-113(47-52-140(248)249)156(263)222-122(69-98-77-200-104-38-26-25-37-102(98)104)165(272)220-120(66-91(8)9)161(268)209-108(42-33-59-198-180(191)192)151(258)206-106(40-28-31-57-183)150(257)207-107(41-29-32-58-184)152(259)218-118(64-89(4)5)162(269)211-110(44-49-133(186)240)154(261)228-129(76-142(252)253)172(279)235-145(95(16)17)176(283)229-125(72-101-80-197-87-204-101)168(275)227-127(74-136(189)243)170(277)230-130(179(286)287)68-97-35-23-22-24-36-97;1-2(3)4/h22-26,35-38,77-80,85-96,103,105-132,143-146,200,237-239H,21,27-34,39-76,81-84,182-185H2,1-20H3,(H2,186,240)(H2,187,241)(H2,188,242)(H2,189,243)(H2,190,244)(H,195,202)(H,196,203)(H,197,204)(H,201,255)(H,205,245)(H,206,258)(H,207,257)(H,208,260)(H,209,268)(H,210,264)(H,211,269)(H,212,281)(H,213,270)(H,214,280)(H,215,282)(H,216,285)(H,217,276)(H,218,259)(H,219,262)(H,220,272)(H,221,273)(H,222,263)(H,223,256)(H,224,265)(H,225,271)(H,226,274)(H,227,275)(H,228,261)(H,229,283)(H,230,277)(H,231,278)(H,232,284)(H,233,254)(H,234,266)(H,235,279)(H,236,267)(H,246,247)(H,248,249)(H,250,251)(H,252,253)(H,286,287)(H4,191,192,198)(H4,193,194,199);1H3,(H,3,4)/t96-,103-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,143-,144-,145-,146-;/m0./s1
InChI Key
BUUKFBVDKSFMHN-LKMAISLMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ser-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Asn-Ser-Met-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe
詳細
テリパラチドは、rhPTH(1-34)とも呼ばれ、ヒト副甲状腺ホルモンの34個のN末端アミノ酸と同一の34個のアミノ酸を含む単鎖ペプチドです。テリパラチドは、組み換えDNA(rDNA)技術に基づく方法によって生産されます。宿主細胞由来のタンパク質の含有量は、所轄官庁によって承認された上限を下回っています。また、宿主細胞由来およびベクター由来のDNAも、所轄官庁によって承認された上限を下回っています。
テリパラチドUSP標準品は、現行の薬局方に基づいて提供および明示されています。MSDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、発行薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
テリパラチドUSP標準品は、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。また、米国薬局方(USP)のモノグラフの記述に従い、液体クロマトグラフィー(LC)と214 nmのUV検出器の組み合わせを用いてテリパラチドの特定とアッセイおよびテリパラチド注入を行う際の、ペプチドマッピングおよびバイオアイデンティティー手順に用いる標準溶液の調製にも使用されます。USP-NFに公表された公式のモノグラフに基づき、よく特性評価されたこれらの物質的試料は、ペプチドベースの医薬品の同一性、強度、品質、純度を確保するために、製薬および関連産業界による試験に使用されます。
詳細については、USP(米国薬局方)のモノグラフ、テリパラチド、USPNF 2021 ISSUE 3を参照してください。
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売制限が適用される場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1643962-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)