Merck
1612561
USP
シルデナフィル クエン酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-[[3-(4,7-ジヒドロ-1-メチル-7-オキソ-3-プロピル-1H-ピラゾロ[4,3-d]ピリミジン-5-イル)-4-エトキシフェニル]スルホニル]-4-メチルピペラジン クエン酸塩, 5-[2-エトキシ-5-(4-メチルピペラジン-1-イル)スルホニルフェニル]-1-メチル-3-プロピル-4H-ピラゾロ[5,4-e]ピリミジン-7-オン クエン酸塩, UK-92,480, レバティオ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N6O4S ·C6H8O7
CAS番号:
分子量:
666.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sildenafil
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE5A(8654)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sildenafil citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sildenafil Compounded Oral Suspension
  • Sildenafil Injection
  • Sildenafil Tablets
生物化学的/生理学的作用
シルデナフィルは、cGMP特異的ホスホジエステラーゼ5型(PDE5)に対する強力かつ選択的なインヒビターです。シルデナフィルは勃起不全や肺高血圧症の治療に使用されています。
シルデナフィルは、cGMP特異的ホスホジエステラーゼ5型(PDE5)に対する強力かつ選択的なインヒビターです。シルデナフィルは勃起不全や肺高血圧症の治療に使用されています。NOがグアニル酸シクラーゼを活性化すると、cGMP量が上昇して平滑筋弛緩が起こります。シルデナフィルは、cGMPの分解に関与するPDE5を阻害することにより、このNOの効果を増強します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1612561-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Sildenafil Citrate Method (HPLC) following USP Monograph on Ascentis Express C18 with UV detection
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.