Merck
Y0001578
シルデナフィル クエン酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-[[3-(4,7-ジヒドロ-1-メチル-7-オキソ-3-プロピル-1H-ピラゾロ[4,3-d]ピリミジン-5-イル)-4-エトキシフェニル]スルホニル]-4-メチルピペラジン クエン酸塩, 5-[2-エトキシ-5-(4-メチルピペラジン-1-イル)スルホニルフェニル]-1-メチル-3-プロピル-4H-ピラゾロ[5,4-e]ピリミジン-7-オン クエン酸塩, UK-92,480, レバティオ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N6O4S ·C6H8O7
CAS番号:
分子量:
666.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sildenafil
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE5A(8654)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sildenafil citrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
シルデナフィルは、cGMP特異的ホスホジエステラーゼ5型(PDE5)に対する強力かつ選択的なインヒビターです。シルデナフィルは勃起不全や肺高血圧症の治療に使用されています。NOがグアニル酸シクラーゼを活性化すると、cGMP量が上昇して平滑筋弛緩が起こります。シルデナフィルは、cGMPの分解に関与するPDE5を阻害することにより、このNOの効果を増強します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001578:
Y0001578-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
U Ozturk et al.
Irish journal of medical science, 183(3), 449-453 (2013-11-06)
It has been shown on experimental rat models that type 5-phosphodiesterase isoenzyme (PDE5) inhibitors have anti-fibrotic effects for Peyronie's disease (PD); however, this issue has not been addressed clinically. The aim of this study was to document the effects of
M Paranjpe et al.
International journal of pharmaceutics, 476(1-2), 41-49 (2014-09-28)
For the development of any colloidal system, thorough characterization is extremely essential. This article discusses the physicochemical characterization of sildenafil-loaded solid lipid nanoparticle dispersions (SLN) including stability analysis over 6 months time period for possible pulmonary administration for the treatment
Jing Peng et al.
Urology, 84(6), 1389-1394 (2014-10-13)
To evaluate the results of nocturnal penile erection test and response to daily sildenafil in patients with erectile dysfunction (ED) due to pelvic fracture urethral disruption. From January 2010 to January 2012, we included 38 patients with ED due to
Lisa Nivison-Smith et al.
Experimental eye research, 128, 43-56 (2014-09-23)
Sildenafil, the active ingredient in Viagra, has been reported to cause transient visual disturbance from inhibition of phosphodiesterase 6 (PDE6), a key enzyme in the visual phototransduction pathway. This study investigated the effects of sildenafil on the rd1(+/-) mouse, a
D Adam Lauver et al.
PloS one, 9(11), e113598-e113598 (2014-11-27)
Contrast-induced acute kidney injury (CIAKI) is one of the commonest complications associated with contrast media (CM). Although the exact etiology of CIAKI remains unclear, one hypothesis involves vasoconstriction of afferent arterioles resulting in renal ischemia. Increased renal blood flow, therefore