品質水準
光学活性
[α]23/D +134.6°, c = 1 in chloroform(lit.)
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
色
white
オーガナイザー
Sanofi Aventis
SMILES記法
[H][C@@]12Cc3ccc(O)cc3[C@@](C)(CCN1C\C=C(\C)C)[C@@H]2C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18+,19+/m1/s1
InChI Key
VOKSWYLNZZRQPF-CCKFTAQKSA-N
遺伝子情報
human ... EBP(10682)
rat ... Chrm1(25229) , Chrm2(81645) , Drd2(24318) , Oprm1(25601)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
再構成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P127-SMPL:
P127-50MG:4548173205120
P127-250MG:4548173205113
P127-BULK:
P127-VAR:
試験成績書(COA)