N0287
NNC 55-0396 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
(1S,2S)-2-(2-(N-[(3-ベンズイミダゾール-2-イル)プロピル]-N-メチルアミノ)エチル)-6-フルオロ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-イソプロピル-2-ナフチルシクロプロパンカルボキシレート二塩酸塩 水和物, NNC 55-0396
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
H2O: >10 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.CC(C)[C@H]1c2ccc(F)cc2CC[C@@]1(CCN(C)CCCc3nc4ccccc4[nH]3)OC(=O)C5CC5
InChI
1S/C30H38FN3O2.2ClH.H2O/c1-20(2)28-24-13-12-23(31)19-22(24)14-15-30(28,36-29(35)21-10-11-21)16-18-34(3)17-6-9-27-32-25-7-4-5-8-26(25)33-27;;;/h4-5,7-8,12-13,19-21,28H,6,9-11,14-18H2,1-3H3,(H,32,33);2*1H;1H2/t28-,30-;;;/m0.../s1
InChI Key
ICVIUVXDXJUZRQ-SHQDEPIZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N0287-5MG:
N0287-25MG:
N0287-BULK:
N0287-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック