Merck
M5441
Sigma-Aldrich
ミベフラジル 二塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), powder, T-type Ca²⁺ channel blocker
別名:
(1S,2S)-2-[2[[3-(2-ベンゾイミダゾリル)プロピル]メチルアミノ]エチル]-6-フルオロ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-イソプロピル-2-ナフチルメトキシアセタート 二塩酸塩 水和物, Ro 40-5967 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H38FN3O3 · 2HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
568.55 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ミベフラジル 二塩酸塩 水和物, ≥98% (HPLC), powder
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white
溶解性
H2O: soluble >20 mg/mL
absolute ethanol: insoluble
オーガナイザー
Roche
SMILES記法
O.Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]3(CCN(C)CCCc1nc2ccccc2[nH]1)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]3C(C)C
InChI
1S/C29H38FN3O3.2ClH.H2O/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H;1H2/t28-,29-;;;/m0.../s1
InChI Key
IZSWBBGKLWFDOC-YKXHUFBBSA-N
アプリケーション
ミベフラジルは、さまざまな細胞内のT型カルシウムチャネルの遮断薬として使用されています。また、EphB2-Fcにおける網膜神経節細胞(RGC)のアポトーシスを抑えるために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
T型Ca2+チャネルブロッカ-です。降圧剤。
ミベフラジルは、テトラロール誘導体であり、非ジヒドロピリジン系カルシウムチャネル遮断薬です。ミベフラジルは、長時間活性化型(L型)カルシウムチャネルを遮断します。ミベフラジルは、プルキンエニューロン内のプリキンエ型(P型)カルシウムチャネルに対し弱い遮断作用を示します。
特徴および利点
本化合物は、Rocheにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5441-BULK:
M5441-VAR:
M5441-25MG:
M5441-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mibefradil block of cloned T-type calcium channels
Martin R L, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 295(1), 302-308 (2000)
Bobbi-Jo Lowie et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 301(5), G835-G845 (2011-08-13)
Interstitial cells of Cajal associated with the myenteric plexus (ICC-MP) are pacemaker cells of the small intestine, producing the characteristic omnipresent electrical slow waves, which orchestrate peristaltic motor activity and are associated with rhythmic intracellular calcium oscillations. Our objective was
Life-threatening interaction of mibefradil and beta-blockers with dihydropyridine calcium channel blockers
Mullins M E, et al.
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 280(2), 157-158 (1998)
Mibefradil inhibition of T-type calcium channels in cerebellar purkinje neurons
McDonough S I and Bean B P
Molecular Pharmacology, 54(6), 1080-1087 (1998)
Nicholas C K Valerie et al.
Biochemical pharmacology, 85(7), 888-897 (2013-01-05)
Glioblastoma multiforme (GBM) are brain tumors that are exceptionally resistant to both radio- and chemotherapy regimens and novel approaches to treatment are needed. T-type calcium channels are one type of low voltage-gated channel (LVCC) involved in embryonic cell proliferation and