P0106
ペフロキサシン メシル酸塩 二水和物
別名:
3-キノリンカルボン酸, 1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-7-(4-メチル-1-ピペラジニル)-4-オキソ-, モノメタンスルホン酸, 二水和物, ペフロキサシウム メタンスルホナート二水和物, ペフロキサシンモノメタンスルホン酸二水和物
About This Item
おすすめの製品
フォーム
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.CS(O)(=O)=O.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(C)CC3
InChI
1S/C17H20FN3O3.CH4O3S.2H2O/c1-3-20-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19(2)5-7-21;1-5(2,3)4;;/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24);1H3,(H,2,3,4);2*1H2
InChI Key
LEULAXMUNMRLPW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ペフロキサシンは、DNAジャイレ-スを阻害することによって、細菌のDNA複製を妨げます。
抗菌スペクトル:ペフロキサシンは、Staphylococcus aureus 、大腸菌その他の腸内細菌、ならびにPseudomonas aeruginosaに対し、高い活性を示します。グラム陽性菌に活性を示し、またグラム陰性菌に優れた活性を示します。
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0106-VAR:
P0106-BULK:
P0106-50G:
P0106-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック