Merck
P0309000
ペフロキサシン メシル酸塩 二水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-キノリンカルボン酸, 1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-7-(4-メチル-1-ピペラジニル)-4-オキソ-, モノメタンスルホン酸, 二水和物, ペフロキサシウム メタンスルホナート二水和物, ペフロキサシンモノメタンスルホン酸二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H20FN3O3 • CH4O3S • 2H2O
CAS番号:
分子量:
465.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pefloxacin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.CS(O)(=O)=O.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(C)CC3
InChI
1S/C17H20FN3O3.CH4O3S.2H2O/c1-3-20-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19(2)5-7-21;1-5(2,3)4;;/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24);1H3,(H,2,3,4);2*1H2
InChI Key
LEULAXMUNMRLPW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pefloxacin mesilate dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Pefloxacin inhibits the bacterial enzymes DNA gyrase and topoisomerase IV, which are needed for the transcription and replication of bacterial DNA. DNA gyrase is thought to be the primary quinolone target for gram-negative bacteria. Topoisomerase IV is thought to be the primary target in gram-positive organisms. The inhibition of the topoisomerases results in strand breakage of the bacterial chromosome, supercoiling, and resealing. Therefore, DNA replication and transcription is inhibited . Pefloxacin is an analog of norfloxacin.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P0309000:
P0309000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)