Merck
OH30031639
Ohaus® Dissolved Oxygen Electrode
STDO11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
39121436
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30031639
dissolved oxygen measuring range
0-200%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
アプリケーション
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
特徴および利点
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)