特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Oakton
pH測定範囲
0.00-14.00 pH unit, accuracy: 0.01 pH unit, resolution: 0.01 pH unit
温度測定範囲
0.0-100.0 °C, accuracy: 0.5 °C, resolution: 0.1 °C
重量
1 lb
詳細
- Reads pH, mV, and temperature
- Three-point pH calibration w/auto buffer recognition
- Automatic Temperature Compensation (ATC)
- Toggle between pH and temperature in °C
- Push-button operation; hold function; auto-off
- 3-year warranty on meter
Meter includes:
- pH electrode w/BNC connector, temperature probe, operating instructions, and batteries.
- pH calibration up to 3 points: 4.01; 7.00; 10.01 increments.
Temperature calibration:
- Offset 0.1°C increments
- mV calibration: ±20 mV
法的情報
Acorn is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Oakton is a registered trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)