Merck
Z527831
Sigma-Aldrich
pHTestr® 3
pHTestr® 3+
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Oakton
測定範囲
0-50 °C, accuracy: 1 °C (ATC)
pH測定範囲
0.00-14.99 pH unit, accuracy: 0.01 pH unit, resolution: 0.01 pH unit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Features toggle readout of pH and temperature.
Waterproof with unique double junction electrode design that is ideal for most applications including tris buffers, organics, solutions with heavy metals, sulfides, and dirty water.
  • Push-button three-point calibration, 4.01, 7.00, 10.00
  • Double-junction gel pH electrode
  • Powered by four 1.5V alkaline batteries
法的情報
pHTestr is a registered trademark of Oakton
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z527831-1EA4061833353493