Merck
N3129
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニルリン酸 ビス(シクロヘキシルアンモニウム)塩
phosphatase substrate, chromogenic, ≥97% anhydrous basis, powder
別名:
p-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, PNPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)(O-)2 · 2C6H11NH3+
CAS番号:
分子量:
417.44
Beilstein:
6553276
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
4-ニトロフェニルリン酸 ビス(シクロヘキシルアンモニウム)塩, phosphatase substrate
アッセイ
≥97% anhydrous basis
形状
powder
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OP(O)(=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C6H13N/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6H,1-5,7H2
InChI Key
KXNNUYCXODNFBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ニトロフェニルリン酸ビス(シクロヘキシルアンモニウム)塩は、アブシジン酸(ABA)アッセイのための比色試薬の成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
p-ニトロフェニルリン酸(pNPP)は、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)でアルカリホスファターゼと併用するのに好まれる基質です。その高い感度のため、pNPPは、アルカリホスファターゼ系で検討される基質です。pNPPに基づくELISAアプリケーションでは、時限アッセイで読み取ることも、アルカリ性溶液で停止して遅延読み取りすることもできます。この基質は、黄色の可溶性最終産物を生成し、その産物は分光分析では405 nmで測定できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3129-100G:
N3129-5G:
N3129-BULK:
N3129-VAR:
N3129-25G:
N3129-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.