アッセイ
>95%
フォーム
powder
色
yellow to green
溶解性
methanol: 15 mg/mL
DMSO: 17.5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
InChI Key
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA3(140) , CACNG1(786) , KCNH1(3756) , TTR(7276)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N144-500MG:
N144-VAR:
N144-25MG:
N144-BULK:
N144-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック