アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
yellow
溶解性
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@H]1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI Key
ZFLWDHHVRRZMEI-ZDUSSCGKSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B133-1MG:
B133-BULK:
B133-VAR:
B133-5MG:
B133-25MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)