Merck
N0630
Sigma-Aldrich
ニフルム酸
別名:
2-(α,α,α-トリフルオロ-m-トルイジノ)ニコチン酸, 2-[3-(トリフルオロメチル)アニリノ]ニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9F3N2O2
CAS番号:
分子量:
282.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
203-204 °C
溶解性
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
SMILES記法
O=C(O)C1=CC=CN=C1NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2
InChI
1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ニフルミン酸は、次の用途で使用されています。
  • 匂応答嗅電図(EOG)測定のために、マウス嗅上皮内でクロライドチャネル遮断薬として。γ-アミノ酪酸導入後のラット後根神経節ニューロンに対するニフルミン酸の鎮痛作用を試験するために。
  • C2C12筋芽細胞におけるカルシウム依存性クロライドチャネル(CaCC)阻害剤として、また容積感受性外向整流性アニオンチャネル(VRAC)に対するニフルミン酸の作用を試験するために。
  • ヒト胚腎臓(HEK 293)Phoenix細胞の電位依存性カリウムチャネルの阻害剤として。
生物化学的/生理学的作用
γ-アミノ酪酸A型受容体(GABAAR)アンタゴニストであるニフルミン酸(NFA)は、非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)であり、フェナム酸クラスに属します。また、塩素イオンチャネルの遮断薬であり、カルシウム依存性クロライドチャネル(CaCC)の阻害薬です。NFAは抗炎症特性を有し、リウマチ性疾患の治療に有用です。また、N-メチル-D-アスパラギン酸受容体およびグリシン受容体の阻害剤です。NFAは、プロスタグランジン合成に関係する酵素も阻害します。
シクロオキシゲナ-ゼ-2 (COX-2)の選択的インヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のChloride Channels(塩素チャンネル)およびPotassium Channels(カリウムチャンネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N0630-10G:
N0630-VAR:
N0630-100G:
N0630-BULK:
N0630-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Luis Alvarez et al.
The Journal of cell biology, 196(5), 653-663 (2012-03-01)
During chemotaxis and phototaxis, sperm, algae, marine zooplankton, and other microswimmers move on helical paths or drifting circles by rhythmically bending cell protrusions called motile cilia or flagella. Sperm of marine invertebrates navigate in a chemoattractant gradient by adjusting the
Juraj Rievaj et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 463(3), 497-509 (2011-12-16)
Protease-activated receptor 2 (PAR-2) is a G protein-coupled receptor possibly involved in the pathogenesis of asthma. PAR-2 also modulates ion transport in cultured epithelial cells, but these effects in native airways are controversial. The influence of allergic inflammation on PAR-2-induced
Michele Dibattista et al.
The Journal of general physiology, 140(1), 3-15 (2012-06-27)
The rodent vomeronasal organ plays a crucial role in several social behaviors. Detection of pheromones or other emitted signaling molecules occurs in the dendritic microvilli of vomeronasal sensory neurons, where the binding of molecules to vomeronasal receptors leads to the
Lingye Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 294(39), 14279-14288 (2019-08-08)
Skeletal muscle myoblast differentiation involves elaborate signaling networks, including the activity of various ion channels and transporters. Several K+ and Ca2+ channels have been shown to affect myogenesis, but little is known about roles of Cl- channels in the associated
Tero M Viitanen et al.
Journal of cellular physiology, 228(4), 814-823 (2012-09-29)
The initial step in a synthesis of thyroid hormones is the uptake of iodide from the circulation. Iodide (I(-)) is transported into thyroid cells via a Na(+)/I(-) symporter (NIS), which is electrogenic and thus sensitive to alterations in membrane potential