MTCP9601SW
MTC™ Bio PCR Plates
size 96 well, low profile/Fast, semi-skirted, semi-skirted, white
別名:
multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.15
物質:
polypropylene
white
white
サイズ:
96 well
ウェル容積:
0.1 mL
無菌性:
sterile
特徴:
DNase free
RNase free
lid: no
skirt
low profile/Fast, semi-skirted
semi-skirted
RNase free
lid: no
skirt
low profile/Fast, semi-skirted
semi-skirted
おすすめの製品
詳細
PCR Plates, 96 x 0.1ml (Low Profile/Fast) Semi Skirted, WHITE, 50/pk
PureAmp 0.1mL Low Profile Plates are compatible with popular qPCR instruments. Semi-skirted plates are available in natural or white (for improved fluorescence reflectivity) and the raised rim version is supplied in clear/natural. PureAmp 0.2mL PCR Plates are designed to be compatible with most popular thermal cyclers. Precision manufactured and uniform ultra-thin walls allow for rapid heat transfer and consistent amplification results
特徴および利点
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Compatible with standard equipmen
- tUltra-thin walled tube wells
- Alpha-numeric reference grids
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)