詳細
Rack, PCR, 96x0.2ml, with lid, rainbow pack, 5/pk
Suitable for refrigerator and freezer storage as low as -86˚C, these boxes have translucent lids and numbered cavities.
特徴および利点
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)